Drukuj
3-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Amino-3-(4-chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazole
OR6143-10G OR6143-1G OR6143-250MG
APOSOR6143-10GEA 1210 PLN
APOSOR6143-10G APOSOR6143-1G APOSOR6143-250MG
3-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
3-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Formuła: C₁₀H₁₀ClN₃
Temp. topnienia: 150…152 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00084872
Numer CAS: 126417-82-1