Drukuj
Kwas 4-amino-3-chlorobenzoesowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR61423-1G OR61423-25G OR61423-5G OR61423-100G
APOSOR61423-1GEA 73.1 PLN
APOSOR61423-1G APOSOR61423-25G APOSOR61423-5G APOSOR61423-100G
Kwas 4-amino-3-chlorobenzoesowy 97%
Kwas 4-amino-3-chlorobenzoesowy
Formuła: C₇H₆ClNO₂
MW: 171.58 g/mol
Temp. topnienia: 224…229 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00460423
Numer CAS: 2486-71-7