Drukuj
(R)-(+)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (R)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride
OR6142-1G OR6142-25G OR6142-5G
APOSOR6142-1GEA 116 PLN
APOSOR6142-1G APOSOR6142-25G APOSOR6142-5G
(R)-(+)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride 97%
(R)-(+)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride
Formuła: C₇H₁₆Cl₂N₂
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00191752
Numer CAS: 123536-14-1