Drukuj
4-Chloro-5-methylpyrimidin-2-amine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-4-chloro-5-methylpyrimidine
OR61403-1G OR61403-5G
APOSOR61403-1GEA 414 PLN
APOSOR61403-1G APOSOR61403-5G
4-Chloro-5-methylpyrimidin-2-amine 98%
4-Chloro-5-methylpyrimidin-2-amine
Formuła: C₅H₆ClN₃
Temp. topnienia: 184…185 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00725898
Numer CAS: 20090-58-8