Drukuj
6-Bromo-m-toluidine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR61400-100G OR61400-25G OR61400-500G
APOSOR61400-100GEA 334 PLN
APOSOR61400-100G APOSOR61400-25G APOSOR61400-500G
6-Bromo-m-toluidine 98%
6-Bromo-m-toluidine
Formuła: C₇H₈BrN
MW: 186.05 g/mol
Temp. topnienia: 32…34 °C
Gęstość: 1.486 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01806278
Numer CAS: 53078-85-6