Drukuj
2-(4-Formyl-3-methoxyphenoxy)acetic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (4-Formyl-3-methoxy-phenoxy)-acetic acid
OR61394-1G OR61394-5G
APOSOR61394-1GEA 894 PLN
APOSOR61394-1G APOSOR61394-5G
2-(4-Formyl-3-methoxyphenoxy)acetic acid
2-(4-Formyl-3-methoxyphenoxy)acetic acid
Formuła: C₁₀H₁₀O₅
MW: 210.185 g/mol
Temp. topnienia: 207…209 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00058468
Numer CAS: 84969-24-4