Drukuj
(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Aminopyrrolidine, N1-BOC protected, 1-Boc-3-Aminopyrrolidine
OR6139-25G OR6139-5G OR6139-1G
APOSOR6139-25GEA 559 PLN
APOSOR6139-25G APOSOR6139-5G APOSOR6139-1G
(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 97%
(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Formuła: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186.25 g/mol
Gęstość: 1.022 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 91 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01861220
Numer CAS: 186550-13-0
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III