Drukuj
Methyl 5-amino-2-(3-{[(tert-butoxy)carbonyl]-amino}piperidin-1-yl)benzoate 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
OR61360-1G OR61360-500MG
APOSOR61360-1GEA 3360 PLN
APOSOR61360-1G APOSOR61360-500MG
Methyl 5-amino-2-(3-{[(tert-butoxy)carbonyl]-amino}piperidin-1-yl)benzoate 95+%
Methyl-5-amino-2-(3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}piperidin-1-yl)benzoate
Formuła: C₁₈H₂₇N₃O₄
MW: 349.43 g/mol
Temp. topnienia: <50 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18803532
Numer CAS: 1280787-20-3