Drukuj
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6135-1G OR6135-5G
APOSOR6135-1GEA 122 PLN
APOSOR6135-1G APOSOR6135-5G
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine 97%
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Formuła: C₈H₇N₃O
Temp. topnienia: 237…242 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00126383
Numer CAS: 1612-76-6