Drukuj
Benzyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Benzyloxycarbonyl-3-pyrrolidone, 1-Carbobenzoxy-3-pyrrolidone, 1-Cbz-3-pyrrolidinone, 1-Cbz-3-pyrrolidone, Benzyl 3-oxopyrrolidine-1-carboxylate, 1-Benzyloxycarbonyl-3-pyrrolidinone, 1-Carbobenzoxy-3-pyrrolidinone
OR61344-10G OR61344-25G
APOSOR61344-10GEA 349 PLN
APOSOR61344-10G APOSOR61344-25G
Benzyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
Benzyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Formuła: C₁₂H₁₃NO₃
MW: 219.2365 g/mol
Gęstość: 1.1897 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03001711
Numer CAS: 130312-02-6