Drukuj
1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Bis-MSB, 1,4-Di(2-methylstyryl)benzene, 1-Methyl-2-(2-(4-[2-(2-methylphenyl)ethenyl]phenyl)ethenyl)benzene, p-Bis(o-Methylstyryl) Benzene
OR61337-25G OR61337-5G OR61337-100G
APOSOR61337-25GEA 435 PLN
APOSOR61337-25G APOSOR61337-5G APOSOR61337-100G
1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene
1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene
Formuła: C₂₄H₂₂
MW: 310.44 g/mol
Temp. topnienia: 180…182 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008529
Numer CAS: 13280-61-0
Numer WE (dawny EINECS): 236-285-5