Drukuj
(±)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6133-1G OR6133-25G OR6133-5G
APOSOR6133-1GEA 110 PLN
APOSOR6133-1G APOSOR6133-25G APOSOR6133-5G
(±)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
(±)-3-(Boc-amino)piperidine
Formuła: C₁₀H₂₀N₂O₂
Temp. topnienia: 102…108 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03839941
Numer CAS: 172603-05-3
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS,III