Drukuj
4-Hydroxy-7-methoxycoumarin 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Hydroxy-7-methoxy-2H-chromen-2-one
OR61329-5G OR61329-1G
APOSOR61329-5GEA 998 PLN
APOSOR61329-5G APOSOR61329-1G
4-Hydroxy-7-methoxycoumarin 98%
4-Hydroxy-7-methoxycoumarin
Formuła: C₁₀H₈O₄
Temp. topnienia: 263…265 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00673700
Numer CAS: 17575-15-4