Drukuj
2-Buten 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR61316-200G OR61316-400G OR61316-100G OR61316-250G
APOSOR61316-200GEA 6040 PLN
APOSOR61316-200G APOSOR61316-400G APOSOR61316-100G APOSOR61316-250G
2-Buten 99%
2-Butene
Formuła: C₄H₈
Temp. Wrzenia: 1 °C
Temp. topnienia: –140 °C
Gęstość: 0,626 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: –34 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 107-01-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-452-9
Jednostka: 1012
ADR: 2.1,