Drukuj
2-Sulphobenzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR61312-100G OR61312-25G OR61312-5G
APOSOR61312-100GEA 5260 PLN
APOSOR61312-100G APOSOR61312-25G APOSOR61312-5G
2-Sulphobenzoic acid 95%
2-Sulphobenzoic acid
Formuła: C₇H₆O₅S
Temp. topnienia: 142 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 632-25-7
Jednostka: 3261
ADR: 8 III