Drukuj
4-Bromo-3-nitrobenzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR61310-10G OR61310-1G OR61310-5G
APOSOR61310-10GEA 313 PLN
APOSOR61310-10G APOSOR61310-1G APOSOR61310-5G
4-Bromo-3-nitrobenzonitrile 98%
4-Bromo-3-nitrobenzonitrile
Formuła: C₇H₃BrN₂O₂
Temp. topnienia: 116…121 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00982006
Numer CAS: 89642-49-9