Drukuj
5-Isocyanato-1,3-benzodioxole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,3-Benzodioxol-5-yl isocyanate, 5-Isocyanatobenzo[d][1,3]dioxole
OR61306-1G OR61306-5G
APOSOR61306-1GEA 276 PLN
APOSOR61306-1G APOSOR61306-5G
5-Isocyanato-1,3-benzodioxole 95%
5-Isocyanato-1,3-benzodioxole
When melted, may contain small amount of sediment.
Formuła: C₈H₅NO₃
Temp. topnienia: 48…51 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01863692
Numer CAS: 69922-28-7
Jednostka: 3335
ADR: 9,III