Drukuj
L-Proline-tert-butyl ester 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR61281-10G OR61281-25G OR61281-5G
APOSOR61281-10GEA 320 PLN
APOSOR61281-10G APOSOR61281-25G APOSOR61281-5G
L-Proline-tert-butyl ester 97%
L-Proline-tert-butyl ester
Formuła: C₉H₁₇NO₂
Temp. Wrzenia: 50…51 °C/1mmHg
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00037879
Numer CAS: 2812-46-6