Drukuj
N-Carbobenzoxy-L-proline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR61280-100G OR61280-25G OR61280-500G
APOSOR61280-100GEA 124 PLN
APOSOR61280-100G APOSOR61280-25G APOSOR61280-500G
N-Carbobenzoxy-L-proline 98%
N-Carbobenzoxy-L-proline
Formuła: C₁₃H₁₅NO₄
Temp. topnienia: 76…78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003170
Numer CAS: 1148-11-4