Drukuj
N-Boc-L-alaninol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Boc-L-Alaninol, Boc-Alaninol, (S)-2-(BOC-amino)-1-propanol
OR61273-100G OR61273-25G OR61273-5G
APOSOR61273-100GEA 400 PLN
APOSOR61273-100G APOSOR61273-25G APOSOR61273-5G
N-Boc-L-alaninol 95%
N-Boc-L-alaninol
Formuła: C₈H₁₇NO₃
MW: 175.2 g/mol
Temp. topnienia: 59…62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00043121
Numer CAS: 79069-13-9