Drukuj
N-Carbobenzyloxy-L-alanine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N-Cbz-L-alanine, Z-Ala-OH, (2S)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}propanoic acid, N-Benzyloxycarbonyl-L-alanine, ((Benzyloxy)carbonyl)-L-alanine
OR61272-100G OR61272-1KG OR61272-500G
APOSOR61272-100GEA 305 PLN
APOSOR61272-100G APOSOR61272-1KG APOSOR61272-500G
N-Carbobenzyloxy-L-alanine 97%
N-Carbobenzyloxy-L-alanine
Formuła: C₁₁H₁₃NO₄
MW: 223.23 g/mol
Temp. topnienia: 82…87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002640
Numer CAS: 1142-20-7
Numer WE (dawny EINECS): 214-532-8