Drukuj
Ester tert-butylowy glicyny 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: tert-Butyl 2-aminoacetate, tert-Butyl Glycinate
OR61270-25G OR61270-5G
APOSOR61270-25GEA 174 PLN
APOSOR61270-25G APOSOR61270-5G
Ester tert-butylowy glicyny 97%
Ester tert-butylowy glicyny
Formuła: C₆H₁₃NO₂
MW: 131.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 29…31 °C/2mmHg
Gęstość: 0.96 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00038194
Numer CAS: 6456-74-2