Drukuj
Diethyl iminodiacetate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR61269-100G OR61269-25G
APOSOR61269-100GEA 337 PLN
APOSOR61269-100G APOSOR61269-25G
Diethyl iminodiacetate 98%
Diethyl iminodiacetate
Formuła: C₈H₁₅NO₄
Temp. Wrzenia: 208 °C
Gęstość: 1,056 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041925
Numer CAS: 6290-05-7
Numer WE (dawny EINECS): 228-533-6