Drukuj
4-Tolualdehyd 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: p-Tolualdehyde, p-Tolylaldehyde, p-Methylbenzaldehyd, 4-Methylbenzaldehyd, 4-Methylbenzaldehyde, 4-Tolylaldehyde
OR61250-100G OR61250-2.5KG OR61250-500G
APOSOR61250-100GEA 110 PLN
APOSOR61250-100G APOSOR61250-2.5KG APOSOR61250-500G
4-Tolualdehyd 96%
4-Tolualdehyd
Formuła: C₈H₈O
MW: 120.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 204 °C
Temp. topnienia: –6 °C
Gęstość: 1.018 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006954
Numer CAS: 104-87-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-246-9