Drukuj
2-Amino-4,6-dimethylpyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6121-1G OR6121-25G OR6121-5G
APOSOR6121-1GEA 110 PLN
APOSOR6121-1G APOSOR6121-25G APOSOR6121-5G
2-Amino-4,6-dimethylpyridine 97%
2-Amino-4,6-dimethylpyridine
Formuła: C₇H₁₀N₂
Temp. Wrzenia: 235 °C
Temp. topnienia: 63…64 °C
Temp. Zapłonu: 121 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006322
Numer CAS: 5407-87-4
Numer WE (dawny EINECS): 226-470-9