Drukuj
6-Aminonicotinonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 6-Amino-3-pyridinecarbonitrile, 6-aminopyridine-3-carbonitrile, 2-Amino-5-cyanopyridine, 2-Aminopyridine-5-carbonitrile
OR6119-100G OR6119-25G OR6119-5G
APOSOR6119-100GEA 2790 PLN
APOSOR6119-100G APOSOR6119-25G APOSOR6119-5G
6-Aminonicotinonitrile 97%
6-Aminonicotinonitrile
Formuła: C₆H₅N₃
Temp. Wrzenia: 240…250 °C/15mmHg
Temp. topnienia: 159…163 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00128902
Numer CAS: 4214-73-7
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III