Drukuj
1-(4-Chlorophenyl)-1-methylethylamine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(4-Chlorophenyl)propan-2-amine
OR6114-1G OR6114-250MG OR6114-100MG
APOSOR6114-1GEA 882 PLN
APOSOR6114-1G APOSOR6114-250MG APOSOR6114-100MG
1-(4-Chlorophenyl)-1-methylethylamine
1-(4-Chlorophenyl)-1-methylethylamine
Formuła: C₉H₁₂ClN
MW: 169.66 g/mol
Temp. Wrzenia: 91 °C/4mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08669636
Numer CAS: 17797-11-4
Jednostka: 2735
ADR: 8 III