Drukuj
1-(4-Methoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR61139-5G OR61139-1G
APOSOR61139-5GEA 327 PLN
APOSOR61139-5G APOSOR61139-1G
1-(4-Methoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-(4-Methoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formuła: C₁₁H₁₂O₃
Temp. topnienia: 130 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00019223
Numer CAS: 16728-01-1