Drukuj
Bromek 3,5-dimetylobenzylu 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: α-Bromomesitylene, 1-(Bromomethyl)-3,5-dimethylbenzene
OR61128-100G OR61128-25G
APOSOR61128-100GEA 1070 PLN
APOSOR61128-100G APOSOR61128-25G
Bromek 3,5-dimetylobenzylu 97%
Bromek 3,5-dimetylobenzylu
Formuła: C₉H₁₁Br
Temp. Wrzenia: 109…110 °C/14mmHg
Temp. topnienia: 36…40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013539
Numer CAS: 27129-86-8
Jednostka: 3261
ADR: 8,II