Drukuj
5-Chloro-3-methylpyridine-2-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR61110-25G OR61110-5G
APOSOR61110-25GEA 2030 PLN
APOSOR61110-25G APOSOR61110-5G
5-Chloro-3-methylpyridine-2-carboxylic acid
5-Chloro-3-methylpyridine-2-carboxylic acid
Formuła: C7H6ClNO2
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07375127
Numer CAS: 886365-46-4