Drukuj
3-Chloro-5-nitrobenzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR6111-1G OR6111-5G
APOSOR6111-1GEA 789 PLN
APOSOR6111-1G APOSOR6111-5G
3-Chloro-5-nitrobenzonitrile 98%
3-Chloro-5-nitrobenzonitrile
Formuła: C₇H₃ClN₂O₂
Temp. topnienia: 84…87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00463805
Numer CAS: 34662-30-1