Drukuj
2-Amino-5-bromo-3-methoxypyrazine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR61108-1G OR61108-5G
APOSOR61108-1GEA 110 PLN
APOSOR61108-1G APOSOR61108-5G
2-Amino-5-bromo-3-methoxypyrazine 98%
2-Amino-5-bromo-3-methoxypyrazine
Formuła: C₅H₆BrN₃O
Temp. topnienia: 135…140 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08275726
Numer CAS: 5900-13-0