Drukuj
2-Chloro-3-methoxypyrazine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR61101-1G OR61101-250MG
APOSOR61101-1GEA 124 PLN
APOSOR61101-1G APOSOR61101-250MG
2-Chloro-3-methoxypyrazine
2-Chloro-3-methoxypyrazine
Formuła: C₅H₅ClN₂O
MW: 144.5600 g/mol
Temp. topnienia: 31…32 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02684324
Numer CAS: 40155-28-0