Drukuj
2-Bromo-6-iodotoluene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-3-iodo-2-methylbenzene
OR61090-10G OR61090-1G OR61090-5G
APOSOR61090-10GEA 812 PLN
APOSOR61090-10G APOSOR61090-1G APOSOR61090-5G
2-Bromo-6-iodotoluene 98%
2-Bromo-6-iodotoluene
Formuła: C₇H₆BrI
MW: 296.9300 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07780672
Numer CAS: 97456-81-0