Drukuj
4-(Chloromethyl)benzonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR61079-100G OR61079-25G OR61079-500G
APOSOR61079-100GEA 182 PLN
APOSOR61079-100G APOSOR61079-25G APOSOR61079-500G
4-(Chloromethyl)benzonitrile
4-(Chloromethyl)benzonitrile
Formuła: C₈H₆ClN
MW: 151.60 g/mol
Temp. Wrzenia: 179 °C/50mmHg
Temp. topnienia: 77…79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00019761
Numer CAS: 874-86-2
Jednostka: 3261
ADR: 8 II