Drukuj
ω,3,4-Trichloroacetophenone 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: α,3,4-Trichloroacetophenone, 2-Chloro-1-(3,4-dichlorophenyl)ethanone, 3,4-Dichlorophenacyl chloride, 2,3',4'-Trichloroacetophenone
OR61073-25G OR61073-5G
APOSOR61073-25GEA 749 PLN
APOSOR61073-25G APOSOR61073-5G
ω,3,4-Trichloroacetophenone 95%
ω,3,4-Trichloroacetophenone
Formuła: C₈H₅Cl₃O
MW: 223.49 g/mol
Temp. Wrzenia: 171…173 °C/15mmHg
Temp. topnienia: 46…47 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03970382
Numer CAS: 42981-08-8
Jednostka: 1759
ADR: 8 III