Drukuj
3-Bromo-5-nitroanizol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-3-methoxy-5-nitrobenzene
OR61069-25G OR61069-5G
APOSOR61069-25GEA 509 PLN
APOSOR61069-25G APOSOR61069-5G
3-Bromo-5-nitroanizol 98%
3-Bromo-5-nitroanizol
Formuła: C₇H₆BrNO₃
Temp. topnienia: 85…88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04112752
Numer CAS: 16618-67-0