Drukuj
2-Hydrazinylpyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2(1H)-Pyridinone, hydrazone, 2-hydrazinylpyridine, 2-Hydrazinopyridine
OR61068-100G OR61068-25G OR61068-5G
APOSOR61068-100GEA 2390 PLN
APOSOR61068-100G APOSOR61068-25G APOSOR61068-5G
2-Hydrazinylpyridine 95%
2-Hydrazinylpyridine
Formuła: C₅H₇N₃
Temp. Wrzenia: 90…92 °C/0,75mmHg
Temp. topnienia: 41…44 °C
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006249
Numer CAS: 4930-98-7