Drukuj
Dietoksy(dimetylo)silan
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dimethyldiethoxysilane
OR61048-100G OR61048-2.5KG OR61048-500G
APOSOR61048-100GEA 110 PLN
APOSOR61048-100G APOSOR61048-2.5KG APOSOR61048-500G
Dietoksy(dimetylo)silan
Dietoksy(dimetylo)silan
Formuła: C₆H₁₆O₂Si
MW: 148.28 g/mol
Temp. Wrzenia: 111…113 °C
Temp. topnienia: –70 °C
Gęstość: 0.865 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009068
Numer CAS: 78-62-6
Numer WE (dawny EINECS): 201-127-6
Jednostka: 2380
ADR: 3 II