Drukuj
3-(Carboxymethyl)phenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(3-Boronophenyl)acetic acid
OR6104-250MG OR6104-1G
APOSOR6104-250MGEA 662 PLN
APOSOR6104-250MG APOSOR6104-1G
3-(Carboxymethyl)phenylboronic acid 98%
3-(Carboxymethyl)phenylboronic acid
Formuła: C₈H₉BO₄
Temp. topnienia: 188…190 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08704669
Numer CAS: 914397-60-7