Drukuj
Ethyl-1H-indazole-5-carboxylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR61035-1G OR61035-5G OR61035-10G
APOSOR61035-1GEA 110 PLN
APOSOR61035-1G APOSOR61035-5G APOSOR61035-10G
Ethyl-1H-indazole-5-carboxylate 95%
Ethyl-1H-indazole-5-carboxylate
Formuła: C₁₀H₁₀N₂O₂
Temp. topnienia: 122…124 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03426220
Numer CAS: 192944-51-7