Drukuj
dimetylosulfotlenek 99.7+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR61029-100ML OR61029-25ML OR61029-50ML
APOSOR61029-100MLEA 2260 PLN
APOSOR61029-100ML APOSOR61029-25ML APOSOR61029-50ML
dimetylosulfotlenek 99.7+%
dimetylosulfotlenek
Formuła: (CH₃)₂SO
Temp. Wrzenia: 189 °C
Temp. topnienia: 16…19 °C
Gęstość: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002089
Numer CAS: 67-68-5