Drukuj
3-Amino-4-hydroxyphenyl methyl sulphone 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-4-(methylsulfonyl)phenol 2-Hydroxy-5-(methylsulfonyl)aniline, 3-Amino-4-hydroxyphenyl Methyl sulphone, 2-Hydroxy-5-(methylsulphonyl)aniline, 2-Amino-4-(methylsulphonyl)phenol
OR61009-1G OR61009-5G
APOSOR61009-1GEA 327 PLN
APOSOR61009-1G APOSOR61009-5G
3-Amino-4-hydroxyphenyl methyl sulphone 95%
3-Amino-4-hydroxyphenyl methyl sulphone
Formuła: C₇H₉NO₃S
MW: 187.21 g/mol
Temp. topnienia: 158 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00719450
Numer CAS: 98-30-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-654-4