Drukuj
Trimethyl orthobutyrate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Trimethylorthobutyrate, 1,1,1-Trimethoxybutane, Orthobutyric Acid Trimethyl Ester
OR61007-5ML OR61007-25ML
APOSOR61007-5MLEA 415 PLN
APOSOR61007-5ML APOSOR61007-25ML
Trimethyl orthobutyrate
Trimethyl orthobutyrate
Formuła: C₇H₁₆O₃
MW: 148.20 g/mol
Temp. Wrzenia: 146 °C
Gęstość: 0.93 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 35 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008480
Numer CAS: 43083-12-1
Jednostka: 3272
ADR: 3 III