Drukuj
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR61002-1G OR61002-5G
APOSOR61002-1GEA 129 PLN
APOSOR61002-1G APOSOR61002-5G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₁H₁₉BN₂O₂
Temp. topnienia: 107 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD05664574
Numer CAS: 847818-79-5