Drukuj
8-Bromo-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6100-1G OR6100-5G
APOSOR6100-1GEA 348 PLN
APOSOR6100-1G APOSOR6100-5G
8-Bromo-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine
8-Bromo-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Formuła: C₈H₇BrN₂
MW: 211.0586 g/mol
Temp. topnienia: 62…64 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09258770
Numer CAS: 136117-93-6