Drukuj
3-Chloroisoquinoline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR6098-1G OR6098-5G
APOSOR6098-1GEA 284 PLN
APOSOR6098-1G APOSOR6098-5G
3-Chloroisoquinoline 98%
3-Chloroisoquinoline
Formuła: C₉H₆ClN
Temp. topnienia: 42…45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05982009
Numer CAS: 19493-45-9