Drukuj
4-(2-Methyl-1-imidazolyl)benzonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR6085-1G OR6085-5G
APOSOR6085-1GEA 702 PLN
APOSOR6085-1G APOSOR6085-5G
4-(2-Methyl-1-imidazolyl)benzonitrile 97%
4-(2-Methyl-1-imidazolyl)benzonitrile
Formuła: C₁₁H₉N₃
Temp. topnienia: 138…141 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 122957-50-0