Drukuj
(4-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR6075-1G OR6075-500MG OR6075-5G
APOSOR6075-1GEA 261 PLN
APOSOR6075-1G APOSOR6075-500MG APOSOR6075-5G
(4-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride 96%
(4-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride
Formuła: C₇H₆BrClO₂S
Temp. topnienia: 117…121 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04973454
Numer CAS: 53531-69-4
Jednostka: 3261
ADR: 8,II