Drukuj
5-[2-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzyl bromide
OR6068-1G OR6068-250MG
APOSOR6068-1GEA 1980 PLN
APOSOR6068-1G APOSOR6068-250MG
5-[2-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
5-[2-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
Formuła: C₁₀H₉BrN₂O
Temp. topnienia: 64…67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09064955
Numer CAS: 892501-91-6
Jednostka: 3261
ADR: 8 III